Läs mer
trans,trans-1,3-butadien-1,4-dikarboxylsyra, 98 %
Produktkod. 11396736
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11396736 5 g 5g
11386736 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11396736 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03987.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1264.80 SEK
    1028.65 SEK / 5g
    Save 236.15 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 3588-17-8 | C6H6O4 | 142,11 g/mol
trans,trans-1,3-butadien-1,4-dikarboxylsyra är en metabolit som finns i urin som bestämmer biologiskt exponeringsindex för arbetare som exponeras för bensen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
trans,trans-1,3-butadien-1,4-dikarboxylsyra är en metabolit som finns i urin som bestämmer biologiskt exponeringsindex för arbetare som exponeras för bensen.
Löslighet Löslig i dimetylsulfoxid och metanol
.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3588-17-8
Molekylformel C6H6O4
Molekylvikt (g/mol) 142.11
MDL-nummer MFCD00002702
InChI-nyckel TXXHDPDFNKHHGW-ZPUQHVIOSA-N
Synonym trans,trans-muconic acid, muconic acid, e,e-muconic acid, 2,4-hexadienedioic acid, trans, trans-muconic acid, hexa-2,4-dienedioic acid, 2e,4e-hexa-2,4-dienedioic acid, 1,3-butadiene-1,4-dicarboxylic acid, 2,4-hexadienedioic acid, e,e, trans,trans-2,4-hexadienedioic acid
PubChem CID 5356793
ChEBI CHEBI:27036
IUPAC-namn (2E,4E)-hexa-2,4-diendisyra
LEDER C(=CC(=O)O)C=CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans,trans-1,3-Butadiene-1,4-dicarboxylic acid
Smältpunkt ∽300 °C (dekomposition)
Kvantitet 5 g
Beilstein 1722248
Merck Index 14,6299
Löslighetsinformation Löslig i dimetylsulfoxid och metanol.
Formel vikt 142.11
Procent renhet ≥98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • trans,trans-1,3-Butadiene-1,4-dicarboxylic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: trans,trans-1,3-Butadiene-1,4-dicarboxylic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.