Läs mer
trans,trans-1,4-Diphenyl-1,3-butadiene, 98+%
Produktkod. 11438157
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11438157 5 g 5g
11448157 25 g 25g
11458157 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11438157 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17531.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 538-81-8 | C16H14 | 206.29 g/mol
trans,trans-1,4-difenyl-1,3-butadien reagerar med Rieke metallkomplex av barium och strontium för att framställa metall-dien-reagens, som används för karbocyklisering med dikloralkaner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
trans,trans-1,4-difenyl-1,3-butadien reagerar med Rieke metallkomplex av barium och strontium för att framställa metall-dien-reagens, som används för karbocyklisering med dikloralkaner.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 538-81-8
Molekylformel C16H14
Molekylvikt (g/mol) 206.29
MDL-nummer MFCD00004791
InChI-nyckel JFLKFZNIIQFQBS-FNCQTZNRSA-N
Synonym bistyryl, 1,4-diphenyl-1,3-butadiene, 1,4-diphenylbutadiene, trans,trans-1,4-diphenyl-1,3-butadiene, 1,4-diphenylerythrene, distyryl, trans,trans-1,4-diphenylbuta-1,3-diene, 1,4-diphenylbuta-1,3-diene, 1,1'-1e,3e-buta-1,3-diene-1,4-diyldibenzene, 1,3-butadiene, 1,4-diphenyl
PubChem CID 641683
ChEBI CHEBI:35100
IUPAC-namn [(1E,3E)-4-fenylbuta-l,3-dienyl]bensen
LEDER C(\C=C\C1=CC=CC=C1)=C/C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans,trans-1,4-Diphenyl-1,3-butadiene
Smältpunkt 151°C to 154°C
Kokpunkt 350°C (720 mmHg)
Odör Odorless
Kvantitet 5 g
Beilstein 1905937
Merck Index 14,3320
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 206.29
Procent renhet ≥98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • trans,trans-1,4-Diphenyl-1,3-butadiene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: trans,trans-1,4-Diphenyl-1,3-butadiene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.