Läs mer
trans,trans-1,4-Difenyl-1,3-butadien, 99 %
Produktkod. 10655342 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10655342 100 g Glasflaska 100g
10570581 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10655342 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 117221000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
CAS: 538-81-8 | C16H14 | 206,29 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 538-81-8
Molekylformel C16H14
Molekylvikt (g/mol) 206.29
MDL-nummer MFCD00004791
InChI-nyckel JFLKFZNIIQFQBS-FNCQTZNRSA-N
Synonym bistyryl, 1,4-diphenyl-1,3-butadiene, 1,4-diphenylbutadiene, trans,trans-1,4-diphenyl-1,3-butadiene, 1,4-diphenylerythrene, distyryl, trans,trans-1,4-diphenylbuta-1,3-diene, 1,4-diphenylbuta-1,3-diene, 1,1'-1e,3e-buta-1,3-diene-1,4-diyldibenzene, 1,3-butadiene, 1,4-diphenyl
PubChem CID 641683
ChEBI CHEBI:35100
IUPAC-namn [(1E,3E)-4-fenylbuta-l,3-dienyl]bensen
LEDER C(\C=C\C1=CC=CC=C1)=C/C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans,trans-1,4-Diphenyl-1,3-butadiene
Namnnotering 99%
Smältpunkt 151 °C till 154 °C
Färg Vitt till gult
Kokpunkt 350 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5CH=CHCH=CHC6H5
Kvantitet 100 g
Beilstein 05, 676
Fieser 01,337
Merck Index 15, 3350
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: försumbar
Formel vikt 206.29
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.