Läs mer
trans-trans-10,11-Epoxy Farnesenic Acid-d3 Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans-trans-10,11-Epoxy Farnesenic Acid-d3 Methyl Ester |
| CAS | 951116-89-5 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C16H23D3O3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (2E,6E)- 9-(3,3-Dimethyl-2-oxiranyl)-3,7-dimethyl-2,6-nonadienoic Acid Methyl-d3 Ester, (E,E)-(±)-10,11-Epoxy-3,7,11-trimethyl-2,6-dodecadienoic Acid Methyl-d3 Ester, (E,E)-Methyl-d3 3,7,11-trimethyl-10,11-epoxy-2,6-dodecadienoate, (±)-Juvenile Hormone III-d3, Methyl-d3 RS-(±)-10,11-Epoxyfarnesate-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H26O3/c1-12(9-10-14-16(3,4)19-14)7-6-8-13(2)11-15(17)18-5/h7,11,14H,6,8-10H2,1-5H3/b12-7+,13-11+/i5D3 |
| LEDER | O=C(OC([2H])([2H])[2H])/C=C(C)/CC/C=C(C)/CCC1OC1(C)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 269.39 |
| Formel vikt | 269.207 |
| Visa mer |