Läs mer
trans-trans-10,11-Epoxy Farnesenic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans-trans-10,11-Epoxy Farnesenic Acid Methyl Ester |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H26O3/c1-12(9-10-14-16(3,4)19-14)7-6-8-13(2)11-15(17)18-5/h7,11,14H,6,8-10H2,1-5H3/b12-7+,13-11+ |
| Formel vikt | 266.1882 |
| Procent renhet | >95% |