Läs mer
trans, trans-2,4-Dekadienal, TRC
Produktkod. 30137005
Change view
Kvantitet:
5 mL
10 mL
25 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137005 25 mL
30137142 10 mL
17954825 5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137005 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD21050025ML
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25152-84-5
Molekylformel C10 H16 O
Molekylvikt (g/mol) 152.23
Synonym 2,4-Decadienal, (2E,4E)-, 2,4-Decadienal, (E,E)- (8CI), (2E,4E)-2,4-Decadienal, (2E,4E)-Deca-2,4-dienal, (2E,4E)-Decadienal, (E,E)-2,4-Decadien-1-al, (E,E)-2,4-Decadienal, 2-trans,4-trans-Decadienal, trans,trans-2,4-Decadien-1-al, trans,trans-2,4-Decadienal, trans-2,trans-4-Decadienal
IUPAC-namn (2E,4E)-deca-2,4-dienal
LEDER CCCCC\C=C\C=C\C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans,trans-2,4-Decadienal
Kvantitet 25 mL
InChI formel InChI=1S/C10H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h6-10H,2-5H2,1H3/b7-6+,9-8+
Formel vikt 152.1201