Läs mer
trans,trans-2,4-Dodecadienal, 90+%, remainder mainly trans, cis isomer
Produktkod. 11392316
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11392316 5 g 5g
11382316 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11392316 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L06002.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 21662-16-8 | C12H20O | 180.29 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21662-16-8
Molekylformel C12H20O
Molekylvikt (g/mol) 180.29
MDL-nummer MFCD00014678
InChI-nyckel QKTZBZWNADPFOL-BNFZFUHLSA-N
Synonym 2e,4e-dodeca-2,4-dienal, 2,4-dodecadienal, e,e-2,4-dodecadienal, trans,trans-2,4-dodecadienal, 2,4-dodecadien-1-al, 2e,4e-2,4-dodecadienal, e,e-2,4-dodecadien-1-al, 2,4-dodecadienal, e,e, unii-vo340rj9lu
PubChem CID 5367530
IUPAC-namn (2E,4E)-dodeka-2,4-dienal
LEDER CCCCCCC\C=C\C=C\C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans,trans-2,4-Dodecadienal
Densitet 0.863
Kokpunkt 130°C (6 mmHg)
Flampunkt 104°C (219°F)
Anteckningar om analysprocent resten huvudsakligen trans, cis-isomer
Brytningsindex 1.51
Kvantitet 5 g
Beilstein 1708096
Formel vikt 180.29
Procent renhet ≥90%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.