Läs mer
trans, trans-2,4-Heptadienal (teknisk grad, 90%), TRC
Produktkod. 30407714
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30407714 1 g
1 options
Produktkod. 30407714 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH2812551G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans,trans-2,4-Heptadienal
CAS 4313-03-5
Molekylformel C7 H10 O
Kvantitet 1 g
Synonym (2E,4E)-Heptadienal, (2E,4E)-2,4-Heptadienal (ACI), 2,4-Heptadienal, (E,E)- (8CI), (E,E)-2,4-Heptadien-1-al, (E,E)-2,4-Heptadienal, 2-trans-4-trans-Heptadienal, 2E,4E-Heptadienal, all-trans-2,4-Heptadienal, trans,trans-2,4-Heptadienal, trans-2-trans-4-Heptadienal, 2,4-Heptadienal, (2E,4E)- (9CI, ACI)
InChI formel InChI=1S/C7H10O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h3-7H,2H2,1H3/b4-3+,6-5+
LEDER CC\C=C\C=C\C=O
IUPAC-namn (2E,4E)-hepta-2,4-dienal
Molekylvikt (g/mol) 110.15
Formel vikt 110.0732