Läs mer
trans, trans-2,4-Hexadien-1-ol, 99%, stabiliserad
Produktkod. 11984621 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11984621 250 g 250g
10701361 10 g 10g
10063560 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11984621 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 325572500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 17102-64-6 | C6H10O | 98,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17102-64-6
Molekylformel C6H10O
Molekylvikt (g/mol) 98.15
MDL-nummer MFCD00002925
InChI-nyckel MEIRRNXMZYDVDW-MQQKCMAXSA-N
Synonym sorbic alcohol, 2,4-hexadien-1-ol, sorbyl alcohol, trans,trans-2,4-hexadien-1-ol, 2,4-hexadienol, hexacose, hexakose, sorbinic alcohol, 1-hydroxy-2,4-hexadiene, 2e,4e-hexa-2,4-dien-1-ol
PubChem CID 641256
IUPAC-namn (2E,4E)-hexa-2,4-dien-1-ol
LEDER C\C=C\C=C\CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans, trans-2, 4-Hexadien-1-ol
Smältpunkt 30,5 °C till 31,5 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.8700g/mL, 0.87
Kokpunkt 80,0 °C (12,0 mmHg)
Flampunkt 72 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3CH=CHCH=CHCH2OH
Brytningsindex 1,4990 till 1,5010
Kvantitet 250 g
Merck Index 15,8848
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i alkohol, eter och oljor
Stabilisator 0,1 % alfa-tokoferol
Formel vikt 98.14
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska efter smältning
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • trans,trans-2,4-Hexadien-1-ol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H315-Irriterar huden.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.