Läs mer
trans,trans-2,4-Undecadienal, 90+%, remainder mainly trans,cis isomer
Produktkod. 11445453
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11445453 5 g 5g
11455453 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11445453 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13419.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 30361-29-6 | C11H18O | 166.264 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 30361-29-6
Molekylformel C11H18O
Molekylvikt (g/mol) 166.264
MDL-nummer MFCD00014677
InChI-nyckel UVIUIIFPIWRILL-XBLVEGMJSA-N
Synonym 2,4-undecadienal, 2e,4e-undeca-2,4-dienal, undeca-2,4-dien-1-al, trans,trans-2,4-undecadien-1-al, 2,4-undecadienal, 2e,4e, 2,4-trans,trans-undecadienal, unii-7l26s7bw06, 2,4-undecadienal, e,e, trans,trans-2,4-undecadienal, e,e-2,4-undecadien-1-al
PubChem CID 5367531
IUPAC-namn (2E,4E)-undeka-2,4-dienal
LEDER CCCCCCC=CC=CC=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans,trans-2,4-Undecadienal
Densitet 0.87
Kokpunkt 128°C to 129°C (10 mmHg)
Flampunkt 107°C (225°F)
Anteckningar om analysprocent återstoden huvudsakligen trans,cis-isomer
Brytningsindex 1.512
Kvantitet 5 g
Beilstein 1706330
Känslighet Air sensitive
Formel vikt 166.27
Procent renhet ≥90%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.