Läs mer
trans,trans-4-(3,4-difluorfenyl)-4'-n-propylbicyklohexyl, 97 %
Produktkod. 15422066
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15422066 1 g 1g
15432066 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15422066 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55356.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 82832-57-3 | C21H30F2 | 320,468 g/mol
Det används i flytande kristallmonomer, farmaceutisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den används i flytande kristallmonomer, farmaceutisk syntes.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel. Förvaras vid rumstemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 82832-57-3
Molekylformel C21H30F2
Molekylvikt (g/mol) 320.468
MDL-nummer MFCD09838997
InChI-nyckel FSWZOZXLWVWJAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym trans,trans-4-3,4-difluorophenyl-4'-propyl-1,1'-bi cyclohexane, 1,2-difluoro-4-4-4-propylcyclohexyl cyclohexyl benzene, trans,trans-4-3,4-difluorophenyl-4-propylbicyclohexyl, trans,trans-4-3,4-difluorophenyl-4'-propyl-bicyclohexyl, 4-3,4-difluoro-phenyl-4'-propyl-bicyclohexyl, 4-3,4-difluorophenyl-4'-propyl-1,1'-bi cyclohexyl, trans,trans-4-3,4-difluorophenyl-4'-n-propylbicyclohexyl, benzene, 1,2-difluoro-4-trans,trans-4'-propyl 1,1'-bicyclohexyl-4-yl, 4-3,4-difluorophenyl-4'-propyl-1,1'-bi cyclohexane, 4-3,4-difluorophenyl-4'-propyl-bicyclohexyl
PubChem CID 581325
IUPAC-namn 1,2-difluor-4-[4-(4-propylcyklohexyl)cyklohexyl]bensen
LEDER CCCC1CCC(CC1)C2CCC(CC2)C3=CC(=C(C=C3)F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans,trans-4-(3,4-Difluorophenyl)-4'-n-propylbicyclohexyl
Smältpunkt 43°C to 46°C
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 320.47
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.