Läs mer
trans,trans-4-Propyl-4-methoxy-bicyclohexyl, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans,trans-4-Propyl-4-methoxy-bicyclohexyl |
| CAS | 97398-80-6 |
| Molekylformel | C16H30O |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H30O/c1-3-4-13-5-7-14(8-6-13)15-9-11-16(17-2)12-10-15/h13-16H,3-12H2,1-2H3/t13-,14-,15-,16- |
| LEDER | CCC[C@@H]1CC[C@H](CC1)[C@@H]2CC[C@H](CC2)OC |
| IUPAC-namn | 1-methoxy-4-(4-propylcyclohexyl)cyclohexane |
| Molekylvikt (g/mol) | 238.42 |
| Formel vikt | 238.2297 |