Läs mer
trans,trans-dibensylidenaceton, 98+%
Produktkod. 11344519
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11344519 5 g 5g
11400023 25 g 25g
11410023 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11344519 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12095.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 35225-79-7 | C17H14O | 234,30 g/mol
trans,trans-dibensylidenaceton användes som tillsats vid kopparkatalyserad arylering av imidazoler. Det är en reaktant involverad i Nazarov-liknande cyklisering, Transferhydrering, Lewis syramedierad kondensation, Hetero-Diels-Alder-reaktioner, asymmetriska 1,4-additionsreaktioner och Michael-additionsreaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
trans,trans-dibensylidenaceton användes som tillsats vid kopparkatalyserad arylering av imidazoler. Det är en reaktant involverad i Nazarov-liknande cyklisering, Transferhydrering, Lewis syramedierad kondensation, Hetero-Diels-Alder-reaktioner, asymmetriska 1,4-additionsreaktioner och Michael-additionsreaktioner.
Löslighet
Löslig i kloroform, aceton, alkohol (något) och varm metanol. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 35225-79-7
Molekylformel C17H14O
Molekylvikt (g/mol) 234.30
MDL-nummer MFCD00004790
InChI-nyckel WMKGGPCROCCUDY-PHEQNACWSA-N
Synonym dibenzylideneacetone, 1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-one, trans,trans-dibenzylideneacetone, dibenzalacetone, 1e,4e-1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-one, dibenzylidene acetone, distyryl ketone, 1,5-diphenyl-1,4-pentadien-3-one, trans,trans-dibenzalacetone, trans,trans-1,5-diphenyl-1,4-pentadien-3-one
PubChem CID 640180
IUPAC-namn (1E,4E)-1,5-difenylpenta-1,4-dien-3-on
LEDER O=C(\C=C\C1=CC=CC=C1)/C=C/C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans,trans-Dibenzylideneacetone
Smältpunkt 112°C to 114°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 608434
Merck Index 14,3006
Löslighetsinformation Soluble in chloroform,acetone,alcohol (slightly),and hot methanol. Insoluble in water.
Formel vikt 234.3
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.