Läs mer
trans, trans-dibensylidenaceton, 98 %
Produktkod. 10371061 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10371061 100 g Glasflaska 100g
10407893 5 g Glasflaska 5g
10095740 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10371061 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 409001000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 35225-79-7 | C17H14O | 234,30 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 35225-79-7
Molekylformel C17H14O
Molekylvikt (g/mol) 234.30
MDL-nummer MFCD00004790
InChI-nyckel WMKGGPCROCCUDY-PHEQNACWSA-N
Synonym dibenzylideneacetone, 1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-one, trans,trans-dibenzylideneacetone, dibenzalacetone, 1e,4e-1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-one, dibenzylidene acetone, distyryl ketone, 1,5-diphenyl-1,4-pentadien-3-one, trans,trans-dibenzalacetone, trans,trans-1,5-diphenyl-1,4-pentadien-3-one
PubChem CID 640180
IUPAC-namn (1E,4E)-1,5-difenylpenta-1,4-dien-3-on
LEDER O=C(\C=C\C1=CC=CC=C1)/C=C/C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans, trans-Dibenzylideneacetone
Namnnotering 95%
Smältpunkt 107 °C till 114 °C
Färg Gult
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5CH=CHC(O)CH=CHC6H5
Kvantitet 100 g
Beilstein 07, IV, 1747
Merck Index 15, 3010
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: försumbar. Andra lösligheter: lösliga i aceton och kloroform, lätt lösliga i alkohol och eter
Formel vikt 234.3
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.