Läs mer
trans,trans-farnesol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15459009
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15459009 5 g 5g
15449009 1 g 1g
15469009 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15459009 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14348.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 106-28-5 | C15H26O | 222.37 g/mol
trans,trans-Farnesol är en mellanprodukt som används i den biologiska syntesen av kolesterol från mevalonsyra. Det används i parfymindustrin. Vidare används det vid framställning av terpener såsom squalener, cembranoider och forskolin. Det används också i syntesen av Cecropia juvenile hormon.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
trans,trans-Farnesol är en mellanprodukt som används i den biologiska syntesen av kolesterol från mevalonsyra. Det används i parfymindustrin. Vidare används det vid framställning av terpener såsom squalener, cembranoider och forskolin. Det används också i syntesen av Cecropia juvenile hormon.
Löslighet
Blandbar med alkohol. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106-28-5
Molekylformel C15H26O
Molekylvikt (g/mol) 222.37
MDL-nummer MFCD00002918
InChI-nyckel CRDAMVZIKSXKFV-YFVJMOTDSA-N
Synonym farnesol, trans,trans-farnesol, e,e-farnesol, trans-farnesol, 2e,6e-3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol, 2-trans,6-trans-farnesol, 2e,6e-farnesol, all-trans-farnesol, polyprenol, farnesyl alcohol
PubChem CID 445070
ChEBI CHEBI:16619
IUPAC-namn (2E,6E)-3,7,11-trimetyldodeka-2,6,10-trien-1-ol
LEDER CC(C)=CCC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans,trans-Farnesol
Densitet 0.886
Kokpunkt 137°C (3 mmHg)
Flampunkt 96°C (204°F)
Brytningsindex 1.49
Kvantitet 5 g
Beilstein 1723039
Känslighet Light sensitive
Merck Index 14,3937
Löslighetsinformation Miscible with alcohol. Immiscible with water.
Formel vikt 222.37
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • trans,trans-Farnesol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,7,11-trimethyl-2,6,10-Dodecatrien-1-ol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.