Learn More
trans,trans-Farnesyl Chloride, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | trans,trans-Farnesyl Chloride |
| CAS | 67023-84-1 |
| Molekylformel | C15H25Cl |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (E,E)-Farnesyl Chloride, (2E,6E)-1-Chloro-3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-triene |
| InChI formel | InChI=1S/C15H25Cl/c1-13(2)7-5-8-14(3)9-6-10-15(4)11-12-16/h7,9,11H,5-6,8,10,12H2,1-4H3/b14-9+,15-11+ |
| LEDER | CC(=CCC\C(=C\CC\C(=C\CCl)\C)\C)C |
| IUPAC-namn | (2E,6E)-1-chloro-3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-triene |
| Molekylvikt (g/mol) | 240.81 |
| Formel vikt | 240.1645 |