Läs mer
trans-smuconsyra, 97 %
Produktkod. 10353862 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10353862 1 g Glasflaska 1g
10219793 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10353862 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 128070010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 3588-17-8 | C6H6O4 | 142,11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3588-17-8
Molekylformel C6H6O4
Molekylvikt (g/mol) 142.11
MDL-nummer MFCD00002702
InChI-nyckel TXXHDPDFNKHHGW-ZPUQHVIOSA-N
Synonym trans,trans-muconic acid, muconic acid, e,e-muconic acid, 2,4-hexadienedioic acid, trans, trans-muconic acid, hexa-2,4-dienedioic acid, 2e,4e-hexa-2,4-dienedioic acid, 1,3-butadiene-1,4-dicarboxylic acid, 2,4-hexadienedioic acid, e,e, trans,trans-2,4-hexadienedioic acid
PubChem CID 5356793
ChEBI CHEBI:27036
IUPAC-namn (2E,4E)-hexa-2,4-diendisyra
LEDER C(=CC(=O)O)C=CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans, trans-Muconic acid
Smältpunkt 290,0 °C
Färg Beige
Kokpunkt 320,0 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HO2CCH=CHCH=CHCO2H
Kvantitet 1 g
Beilstein 02, 803
Merck Index 15, 6385
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig i vatten.
Formel vikt 142.11
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • trans,trans-Muconic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.