missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
trans,trans-Muconic Acid-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans,trans-Muconic Acid-d4 |
| CAS | 1185239-59-1 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C6 H2 D4 O4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Muconic acid-d4','trans,trans-Muconic Acid-d4','trans-trans-Muconic acid-d4','trans,trans-Muconic-d4 Acid, |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H,(H,7,8)(H,9,10)/b3-1+,4-2+/i1D,2D,3D,4D |
| LEDER | [2H]/C(C(O)=O)=C(\C([2H])=C(C(O)=O)/[2H])[2H] |
| IUPAC-namn | (2E,4E)-hexa-2,4-dienedioic-d4 acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 146.13 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?