Läs mer
trans-trans-Muconic acid, MedChemExpress
Produktkod. 16485566
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16485566 100 mg
1 options
Produktkod. 16485566 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY113247
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
MedChemExpress trans-trans-Muconic acid is a urinary metabolite of benzene and has been used as a biomarker of exposure to benzene in human.
trans-trans-Muconic acid is a urinary metabolite of benzene and has been used as a biomarker of exposure to benzene in human.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-trans-Muconic acid
CAS 3588-17-8
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C6H6O4
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (351.84 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)/C=C/C=C/C(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 142.11
Formel vikt 142.11
Procent renhet 97.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism