Läs mer
trans, trans-mukonsyra, TRC
Produktkod. 30483172
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30483172 10 g
1 options
Produktkod. 30483172 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM79100110G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans,trans-Muconic Acid
CAS 3588-17-8
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C6 H6 O4
Kvantitet 10 g
Synonym 2,4-Hexadienedioic acid','(2E,4E)- (9CI','ACI), (2E,4E)-2,4-Hexadienedioic acid (ACI), 2,4-Hexadienedioic acid','(E,E)- (8CI), (E,E)-1,3-Butadiene-1,4-dicarboxylic acid, (E,E)-Muconic acid, NSC 66486, trans,trans-2,4-Hexadienedioic acid, trans,trans-Muconic acid
InChI formel InChI=1S/C6H6O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H,(H,7,8)(H,9,10)/b3-1+,4-2+
LEDER OC(=O)\C=C\C=C\C(=O)O
IUPAC-namn (2E,4E)-hexa-2,4-dienedioinsyra
Molekylvikt (g/mol) 142.11
Formel vikt 142.0266