Läs mer
trans, trans-mukonsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans,trans-Muconic Acid |
| CAS | 3588-17-8 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C6 H6 O4 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | 2,4-Hexadienedioic acid','(2E,4E)- (9CI','ACI), (2E,4E)-2,4-Hexadienedioic acid (ACI), 2,4-Hexadienedioic acid','(E,E)- (8CI), (E,E)-1,3-Butadiene-1,4-dicarboxylic acid, (E,E)-Muconic acid, NSC 66486, trans,trans-2,4-Hexadienedioic acid, trans,trans-Muconic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H,(H,7,8)(H,9,10)/b3-1+,4-2+ |
| LEDER | OC(=O)\C=C\C=C\C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2E,4E)-hexa-2,4-dienedioinsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 142.11 |
| Visa mer |