Läs mer
trans,trans,trans-1,5,9-Cyclododecatrene, TRC
Produktkod. 30425739
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30425739 5 g
30424233 500 mg
30422440 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30425739 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT2211605G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 676-22-2
Molekylformel C12H18
Molekylvikt (g/mol) 162.27
Synonym (1E,5E,9E)-1,5,9-Cyclododecatriene, (1E,5E,9E)-Cyclododeca-1,5,9-triene, (E,E,E)-1,5,9-Cyclododecatriene, all-trans-1,5,9-Cyclododecatriene
IUPAC-namn (1E,5E,9E)-cyclododeca-1,5,9-triene
LEDER C1C\C=C\CC\C=C\CC\C=C\1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans,trans,trans-1,5,9-Cyclododecatrene
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C12H18/c1-2-4-6-8-10-12-11-9-7-5-3-1/h1-2,7-10H,3-6,11-12H2/b2-1+,9-7+,10-8+
Formel vikt 162.1409