Läs mer
trans-Vaccenic acid, MedChemExpress
Beskrivning
trans-Vaccenic acid is a precursor for the synthesis of saturated fatty acid in the rumen and of conjugated linoleic acid (CLA) at the tissue level.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans-Vaccenic acid |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 693-72-1 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 25 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H34O2 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (354.03 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CCCCCC/C=C/CCCCCCCCCC(O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 282.46 |
| Visa mer |