Läs mer
(+)-trans-Verbenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (+)-trans-Verbenol |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16O/c1-6-4-9(11)8-5-7(6)10(8,2)3/h4,7-9,11H,5H2,1-3H3/t7-,8+,9+/m1/s1 |
| Formel vikt | 152.1201 |