Läs mer
trans-Zeatin, 97%
Produktkod. 15494449
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
250 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15494449 50 mg -
15474449 100 mg -
15484449 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15494449 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J61972.MF
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Växtväxthormon som stimulerar celldelning
trans-Zeatin reglerar celldelning, utveckling och näringsbearbetning. Den fungerar som en högaffinitetsligand för ett antal receptorer, inklusive arabidopsis histidin kinaser (AHK), specifikt AHK3, vilket är viktigt för att förmedla växtutveckling.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
trans-Zeatin reglerar celldelning, utveckling och näringsbearbetning. Den fungerar som en högaffinitetsligand för ett antal receptorer, inklusive arabidopsis histidin kinaser (AHK), specifikt AHK3, vilket är viktigt för att förmedla växtutveckling.
Löslighet Lösligt
i DMSO och DMF
Notes
°Förvaras vid -20 C. Inkompatibel med värme och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1637-39-4
Molekylformel C10H13N5O
Molekylvikt (g/mol) 219.248
MDL-nummer MFCD00213654
InChI-nyckel UZKQTCBAMSWPJD-FARCUNLSSA-N
Synonym trans-zeatin, zeatin, e-zeatin, zeatine, e-2-methyl-4-1h-purin-6-ylamino-2-buten-1-ol, trans-zeatin synthetic, unii-7i6ooj9gr6, 2-buten-1-ol, 2-methyl-4-1h-purin-6-ylamino-, 2e, 2e-2-methyl-4-9h-purin-6-ylamino but-2-en-1-ol, 2-buten-1-ol, 2-methyl-4-1h-purin-6-ylamino-, e
PubChem CID 449093
ChEBI CHEBI:16522
IUPAC-namn (E)-2-metyl-4-(7H-purin-6-ylamino)but-2-en-1-ol
LEDER CC(=CCNC1=NC=NC2=C1NC=N2)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-Zeatin
Smältpunkt 208°C to 210°C
Färg Vitt
Kvantitet 50 mg
Beilstein 616241
Merck Index 14,10117
Löslighetsinformation Soluble in DMSO and DMF
Formel vikt 219.25
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.