Läs mer
trans-Zeatin, 97%
Description
trans-Zeatin reglerar celldelning, utveckling och näringsbearbetning. Den fungerar som en högaffinitetsligand för ett antal receptorer, inklusive arabidopsis histidin kinaser (AHK), specifikt AHK3, vilket är viktigt för att förmedla växtutveckling.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
trans-Zeatin reglerar celldelning, utveckling och näringsbearbetning. Den fungerar som en högaffinitetsligand för ett antal receptorer, inklusive arabidopsis histidin kinaser (AHK), specifikt AHK3, vilket är viktigt för att förmedla växtutveckling.
Löslighet Lösligt
i DMSO och DMF
Notes
°Förvaras vid -20 C. Inkompatibel med värme och oxidationsmedel.
Spécification
Spécification
| Kemiskt namn eller material | trans-Zeatin |
| Smältpunkt | 208°C to 210°C |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 50 mg |
| Beilstein | 616241 |
| Merck Index | 14,10117 |
| Löslighetsinformation | Soluble in DMSO and DMF |
| Formel vikt | 219.25 |
| Procent renhet | 97% |
| Fysisk form | Pulver |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.