Läs mer
trans-Zeatin, MedChemExpress
Beskrivning
trans-Zeatin is a plant cytokinin, which plays an important role in cell growth, differentiation, and division
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans-Zeatin |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1637-39-4 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C10H13N5O |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (456.12 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | OC/C(C)=C/CNC1=C2N=CNC2=NC=N1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 219.24 |
| Visa mer |