Läs mer
trans-zeatin-ribosid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10489481 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
10489481 50 mg 50mg
1 options
Produktkod. 10489481 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 337200500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6025-53-2 | C15H21N5O5 | 351.36 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-Zeatin-riboside
CAS 6025-53-2
Smältpunkt 179°C to 180°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C15H21N5O5
MDL-nummer MFCD00036809
Kvantitet 50 mg
Synonym zeatin riboside, trans-zeatin riboside, trans-zeatin-riboside, ribosylzeatin, trans-zeatinriboside, 9-ribosyl-trans-zeatin, unii-7lg4d082a9, n-4-hydroxy-3-methyl-2-butenyl adenosine, e-n-4-hydroxy-3-methyl-2-butenyl adenosine, 9-beta-d-ribosyl-trans-zeatin
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
InChI-nyckel GOSWTRUMMSCNCW-HNNGNKQASA-N
LEDER CC(=CCNC1=NC=NC2=C1N=CN2C3C(C(C(O3)CO)O)O)CO
IUPAC-namn (2R,3S,4R,5R)-2-(hydroximetyl)-5-[6-[[(E)-4-hydroxi-3-metylbut-2-enyl]amino]purin-9-yl]oxolan-3,4-diol
Molekylvikt (g/mol) 351.36
PubChem CID 6440982
ChEBI CHEBI:71693
Formel vikt 351.36
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.