Läs mer
trans-Zeatin-riboside
Produktkod. 15455629
Change view
Kvantitet:
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15455629 25 mg 25mg
15475629 50 mg 50mg
15465629 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15455629 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J63382.MB
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6025-53-2 | C15H21N5O5 | 351.363 g/mol
trans-Zeatin-ribosid används i vävnadsodlingssystem inkluderar kontroll av skotttillväxt och -bildning, celldelning och hämning av bladåldern. Cytokininer främjar celldelning, stimulerar skottproliferation, hämmar rotbildning, bromsar åldrandeprocessen och aktiverar genuttryck och metabolisk aktivitet i allmänhet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
som trans-Zeatin-ribosid används i vävnadsodlingssystem inkluderar kontroll av skotttillväxt och -bildning, celldelning och hämning av bladåldern. Cytokininer främjar celldelning, stimulerar skottproliferation, hämmar rotbildning, bromsar åldrandeprocessen och aktiverar genuttryck och metabolisk aktivitet i allmänhet.
Löslighet Löslig i vatten
, etanol och metanol.
Anmärkningar
Skydda mot värme. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6025-53-2
Molekylformel C15H21N5O5
Molekylvikt (g/mol) 351.363
MDL-nummer MFCD00036809
InChI-nyckel GOSWTRUMMSCNCW-HNNGNKQASA-N
Synonym zeatin riboside, trans-zeatin riboside, trans-zeatin-riboside, ribosylzeatin, trans-zeatinriboside, 9-ribosyl-trans-zeatin, unii-7lg4d082a9, n-4-hydroxy-3-methyl-2-butenyl adenosine, e-n-4-hydroxy-3-methyl-2-butenyl adenosine, 9-beta-d-ribosyl-trans-zeatin
PubChem CID 6440982
ChEBI CHEBI:71693
IUPAC-namn (2R,3S,4R,5R)-2-(hydroximetyl)-5-[6-[[(E)-4-hydroxi-3-metylbut-2-enyl]amino]purin-9-yl]oxolan-3,4-diol
LEDER CC(=CCNC1=NC=NC2=C1N=CN2C3C(C(C(O3)CO)O)O)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-Zeatin-riboside
Färg Vitt
Kvantitet 25 mg
Beilstein 5460894
Löslighetsinformation Soluble in water,ethanol,and methanol.
Formel vikt 351.36
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.