Läs mer
trans-Zeatin (synthetic), 97+%
Produktkod. 10697231 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10697231 10 mg Glasflaska 10mg
10480711 100 mg Glasflaska 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10697231 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 264290100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1637-39-4 | C10H13N5O | 219.25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1637-39-4
Molekylformel C10H13N5O
Molekylvikt (g/mol) 219.25
MDL-nummer MFCD00213654
InChI-nyckel UZKQTCBAMSWPJD-FARCUNLSSA-N
Synonym trans-zeatin, zeatin, e-zeatin, zeatine, e-2-methyl-4-1h-purin-6-ylamino-2-buten-1-ol, trans-zeatin synthetic, unii-7i6ooj9gr6, 2-buten-1-ol, 2-methyl-4-1h-purin-6-ylamino-, 2e, 2e-2-methyl-4-9h-purin-6-ylamino but-2-en-1-ol, 2-buten-1-ol, 2-methyl-4-1h-purin-6-ylamino-, e
PubChem CID 449093
ChEBI CHEBI:16522
IUPAC-namn (E)-2-metyl-4-(7H-purin-6-ylamino)but-2-en-1-ol
LEDER CC(=CCNC1=NC=NC2=C1NC=N2)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-Zeatin (synthetic)
Namnnotering 97%
Smältpunkt 207°C
Färg Färglös till gul
Förlust vid torkning 1% max.
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 10 mg
Merck Index 15, 10315
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and dimethylformamide
Spektrofotometri 96.0% min. (on dried substance)
Formel vikt 219.25
Procent renhet 97+%
Relaterade ämnen 2% max. (HPLC)
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.