Läs mer
trans-Zeatin, TRC
Produktkod. 30133043
Change view
Kvantitet:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133043 25 mg
30133627 50 mg
30007057 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30133043 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCZ27300025MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1637-39-4
Molekylformel C10 H13 N5 O
Molekylvikt (g/mol) 219.24
Synonym (2E)-2-Methyl-4-(9H-purin-6-ylamino)-2-buten-1-ol (ACI), 2-Buten-1-ol, 2-methyl-4-(1H-purin-6-ylamino)-, (2E)- (9CI), 2-Buten-1-ol, 2-methyl-4-(1H-purin-6-ylamino)-, (E)- (ZCI), 2-Buten-1-ol, 2-methyl-4-(purin-6-ylamino)-, (E)- (8CI), Zeatin (7CI), (E)-Zeatin, 6-(4-Hydroxy-3-methyl-trans-2-butenylamino)purine, MB 907, N6-(4-Hydroxy-3-methyl-trans-2-butenyl)adenine, trans-6-(4-Hydroxy-3-methylbut-2-enyl)amino purine, trans-Zeatin, Zeatine, ZT, ZTA
IUPAC-namn (E)-2-methyl-4-(9H-purin-6-ylamino)but-2-en-1-ol
LEDER C\C(=C/CNc1ncnc2[nH]cnc12)\CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-Zeatin
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C10H13N5O/c1-7(4-16)2-3-11-9-8-10(13-5-12-8)15-6-14-9/h2,5-6,16H,3-4H2,1H3,(H2,11,12,13,14,15)/b7-2+
Formel vikt 219.112
Procent renhet >95%