Läs mer
trans-Zeatinriboside, MedChemExpress
Beskrivning
trans-Zeatinriboside is a type of cytokinin precursor, acts as a major long-distance signalling form in xylem vessels, regulates leaf size and meristem activity-related traits.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans-Zeatinriboside |
| CAS | 6025-53-2 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C15H21N5O5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (284.61 mM) |
| LEDER | C/C(CO)=C\CNC1=C(N=CN2[C@H]3[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O3)CO)C2=NC=N1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 351.36 |
| Formel vikt | 351.36 |
| Visa mer |