Läs mer
BD Biosciences™ Transcription Factor Phospho Buffer Set (RUO)
Kvantitet:
100 tester
25 tester
Beskrivning
- Designad för att möjliggöra robust och samtidig flödescytometrisk analys av olika cellyteantigener, transkriptionsfaktorer och fosforylerade signalproteiner i celler som härrör från både mänskliga och musvävnader.
- Detta inkluderar färska, fixerade och frysta humana perifera mononukleära blodceller.
- De BD Pharmingen™ TFP Buffer Set har framgångsrikt tillämpats på multiparameter flödescytometrisk analys av fosforylerade Stat-signaleringssvar på cytokiner gjorda av T-regulatoriska celler från människa och mus och konventionella T-cellsundergrupper, och andra leukocyttyper definierade av vissa cellytemarkörer, transkriptionsfaktorer (FoxP3 och T-bet) och fysiska egenskaper.
- Även om inte alla antikroppskompatibiliteter är kända, bör cellsignalssvar på olika stimuli också vara mottagliga för analys med denna buffertuppsättning och antikroppar specifika för andra cellytemarkörer, transkriptionsfaktorer och typer av nedströms fosforylerade signalproteiner.
- Detta buffertsystem är bakåtkompatibelt med många BD reagenser, inklusive antikroppar konjugerade med nya fluorescerande färgämnen (t.ex. BD Horizon™ BV421, BV510, PE-CF594 , V450 , och V500 ).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Transcription Factor Phospho Buffer Set |
| Kvantitet | 25 tester |
| Formulering | 20 mL 0.75X TFP Diluent Buffer, 40 mL 5X TFP Fix/Perm Buffer, 25 mL Perm Buffer III, 7.5 mL 4X TFP Perm/Wash Buffer |
| Inkluderar | 1 Set, 25 Tests, 20 mL 0.75X TFP Diluent Buffer, 40 mL 5X TFP Fix/Perm Buffer, 25 mL Perm Buffer III, 7.5 mL 4X TFP Perm/Wash Buffer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Transcription Factor Phospho Buffer Set
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Cancerogenitet Kategorija 1A
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H315-Irriterar huden.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
- H350-Kan orsaka cancer.
- H370-Orsakar organskador.
- H371-Kan orsaka organskador.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Innehåller: formaldehyde, methanol