Läs mer
BD Biosciences™ Transcription Factor Phospho Buffer Set (RUO)
Produktkod. 15862629
Change view
Kvantitet:
100 tester
25 tester
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
15862629 100 tester
15844409 25 tester
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15862629 Leverantör BD Biosciences™ Leverantörsnummer 563239
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-10-2026
Designad för att möjliggöra robust och samtidig flödescytometrisk analys av olika cellyteantigener, transkriptionsfaktorer och fosforylerade signalproteiner i celler som härrör från både mänskliga och musvävnader.
  • Designad för att möjliggöra robust och samtidig flödescytometrisk analys av olika cellyteantigener, transkriptionsfaktorer och fosforylerade signalproteiner i celler som härrör från både mänskliga och musvävnader.
  • Detta inkluderar färska, fixerade och frysta humana perifera mononukleära blodceller.
  • De BD Pharmingen™ TFP Buffer Set har framgångsrikt tillämpats på multiparameter flödescytometrisk analys av fosforylerade Stat-signaleringssvar på cytokiner gjorda av T-regulatoriska celler från människa och mus och konventionella T-cellsundergrupper, och andra leukocyttyper definierade av vissa cellytemarkörer, transkriptionsfaktorer (FoxP3 och T-bet) och fysiska egenskaper.
  • Även om inte alla antikroppskompatibiliteter är kända, bör cellsignalssvar på olika stimuli också vara mottagliga för analys med denna buffertuppsättning och antikroppar specifika för andra cellytemarkörer, transkriptionsfaktorer och typer av nedströms fosforylerade signalproteiner.
  • Detta buffertsystem är bakåtkompatibelt med många BD reagenser, inklusive antikroppar konjugerade med nya fluorescerande färgämnen (t.ex. BD Horizon™ BV421, BV510, PE-CF594 , V450 , och V500 ).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Transcription Factor Phospho Buffer Set
Kvantitet 100 tester
Formulering 75 ml 0,75X TFP Diluent Buffer, 25 ml 4X TFP Fix/Perm Buffer, 125 ml Perm Buffer III, 150 ml 5X TFP Perm/Wash Buffer
Inkluderar 1 set, 100 tester, 75 ml 0,75X TFP diluent buffer, 25 ml 4x TFP fix/perm buffer, 125 ml perm buffer III, 150 ml 5x TFP Perm/Wash buffer
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Transcription Factor Phospho Buffer Set
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H370-Orsakar organskador.
  • H371-Kan orsaka organskador.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H331-Giftigt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol, formaldehyde