Läs mer
Transcrocetinate disodium, MedChemExpress
Beskrivning
Transcrocetinate disodium, extracted from saffron (Crocus sativus L.), acts as an NMDA receptor antagonist with high affinity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Transcrocetinate disodium |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 591230-99-8 |
| Färg | Reddish Brown |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H22Na2O4 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | Disodium trans-crocetinate |
| Löslighetsinformation | H2O : 16.67 mg/mL (44.77 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble) |
| Visa mer |