Läs mer
Thermo Scientific™ Transfer Assembly Jumper Tubing, flätad silikon, aseptisk
Produktkod. 18146341 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kontakttyper:
AseptiQuik L Kontakter
Slangstil:
1 tum ID Braded silikon
Slangstorlek:
15 fot
Produktkod. Kontakttyper Slangstil Slangstorlek
18146341 AseptiQuik L Kontakter 1 tum ID Braded silikon 15 fot
1 options
Produktkod. 18146341 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SH31390.13
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    89150.00 SEK
    74097.28 SEK / Paket med 10
    Save 15052.72 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
Thermo Scientific™ Standard vätskeöverföringsenheter med Thermo Scientific™ BioTitan™ Retention Device ökar engångsproduktens flexibilitet. Förenklad anslutning och större processeffektivitet för de flesta uppströms- och nedströmsprocesser.
Thermo Scientific™ Standard vätskeöverföringsenheter med Thermo Scientific™ BioTitan™ Retention Device ökar engångsproduktens flexibilitet. De ansluter till vår standard Labtainer BPC, Productainer BPC, engångsbioreaktorer, blandare och fermentorer precis där du behöver dem. De ger förenklad anslutning och möjliggör större processeffektivitet för de flesta uppströms- och nedströmsprocesser.
Thermo Scientific™ Standard vätskeöverföringsenheter med Thermo Scientific™ BioTitan™ Retention Device ökar engångsproduktens flexibilitet. De ansluter till vår standard Labtainer BPC, Productainer BPC, engångsbioreaktorer, blandare och fermentorer precis där du behöver dem. De ger förenklad anslutning och möjliggör större processeffektivitet för de flesta uppströms- och nedströmsprocesser.
•En uppsättning lagerförda produkter minskar antalet anpassade lagerhållningsenheter (SKU), förenklar beställningsprocessen och minskar kraven på produktlagring
• Tillverkad med BioTitan Retention Device designad för att ge —överlägsen universell slanghållning som minimerar risken för läckage och fel vid anslutningspunkter
• Flera tillverkningsställen säkerställer säkerhet i produktförsörjningen
• Producerad under cGMP-förhållanden i ISO 7 rena rum för att säkerställa en hög kvalitet
• Karaktäriserad att använda ISO , USP , EP och ASTM testmetoder för att validera prestanda Standard Fluid
Transfer Assembly-produkter sammankopplas med Thermo Scientific standard BPC produkter för att leverera en omfattande och komplett uppsättning engångsprodukter för att möta behoven i din anläggning eller process. Utformad för att underlätta många vanliga produktionsprocesser såsom provtagning, överföring och fyllning, kan en lämplig lösning i önskad slangstorlek och längd enkelt väljas från dessa konstruktioner.
Alla Standard Fluid Transfer Assembly-produkter är konstruerade av kopplingar med lock och termoplastisk elastomer (TPE)-slang för användning med svetsare. Förlängningssetet finns i en mängd olika slangstorlekar och längder för att möta dina behov av vätskeöverföring.
Dessa standardprodukter för vätskeöverföringsaggregat tillhandahåller en gemensam uppsättning produkter som tillgodoser en omfattande uppsättning behov. De tillverkas på flera ställen globalt för att minimera oro för produktionsavbrott och leveransbrist. Dessa produkter är byggda enligt våra höga kvalitetsstandarder för att underlätta framgången för din process.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Överföringsenhetsbygelrör, 15 fot, 1 tum. ID Braded Silikon, AseptiQuik L Kontakter
För användning med (applikation) Monoklonal antikroppsproduktion, uppströms och nedströms applikationer
Innehåll och lagring Rumstemperatur
Kvantitet Varje
Slangstil 1 tum ID Braded silikon
Kontakttyper AseptiQuik L Kontakter
Slangmaterial Flätad silikon
Slangstorlek 15 fot