Läs mer
Thermo Scientific™ Överföringsenhet Pumpslang
Produktkod. 30180439 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kontakttyper:
AseptiQuik G-anslutningar
AseptiQuik G-kontakter
Slangstil:
1/2 tum TPE och Pumpsil silikon
3/8 tum ID Silicone och Pumpsil
3/8 tum TPE och Pumpsil silikon
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kontakttyper Slangstil
30180439 AseptiQuik G-anslutningar 1/2 tum TPE och Pumpsil silikon
30180436 AseptiQuik G-kontakter 3/8 tum ID Silicone och Pumpsil
18126331 AseptiQuik G-anslutningar 3/8 tum TPE och Pumpsil silikon
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30180439 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. SH31342.21
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Thermo Scientific Standard vätskeöverföringsenheter med BioTitan Retention Device ökar engångsproduktens flexibilitet. Förenklad anslutning och större processeffektivitet för de flesta uppströms- och nedströmsprocesser.
Thermo Scientific Standard vätskeöverföringsenheter med BioTitan Retention Device ökar engångsproduktens flexibilitet. De ansluter till vår standard Labtainer bioprocessbehållare (BPC), Productainer BPC, engångsbioreaktorer, blandare och fermentorer precis där du behöver dem. De ger förenklad anslutning och möjliggör större processeffektivitet för de flesta uppströms- och nedströmsprocesser.
Thermo Scientific Standard vätskeöverföringsenheter med BioTitan Retention Device ökar engångsproduktens flexibilitet. De ansluter till vår standard Labtainer bioprocessbehållare (BPC), Productainer BPC, engångsbioreaktorer, blandare och fermentorer precis där du behöver dem. De ger förenklad anslutning och möjliggör större processeffektivitet för de flesta uppströms- och nedströmsprocesser.
• En uppsättning lagerförda produkter minskar antalet anpassade lagerhållningsenheter (SKU), förenklar beställningsprocessen och minskar kraven på produktlagring
• Tillverkad med BioTitan Retention —Device designad för att ge överlägsen universell slanghållning som minimerar risken för läckage och fel vid anslutningspunkter
• Flera tillverkningsställen säkerställer säkerhet i produktförsörjningen
• Producerad under cGMP-förhållanden i ISO 7 rena rum för att säkerställa en hög kvalitet
• Karaktäriserad att använda ISO , USP , EP och ASTM testmetoder för att
validera prestanda Standard Fluid Transfer Assembly-produkter Thermo Scientific sammankopplas BPC med standard produkter för att leverera en omfattande och komplett uppsättning engångsprodukter för att möta behoven i din anläggning eller process. Utformad för att underlätta många vanliga produktionsprocesser såsom provtagning, överföring och fyllning, kan en lämplig lösning i önskad slangstorlek och längd enkelt väljas från dessa konstruktioner.
Alla Standard Fluid Transfer Assembly-produkter är konstruerade av kopplingar med lock och termoplastisk elastomer (TPE)-slang för användning med svetsare. Förlängningssetet finns i en mängd olika slangstorlekar och längder för att möta dina behov av vätskeöverföring.
Dessa standardprodukter för vätskeöverföringsaggregat tillhandahåller en gemensam uppsättning produkter som tillgodoser en omfattande uppsättning behov. De tillverkas på flera ställen globalt för att minimera oro för produktionsavbrott och leveransbrist. Dessa produkter är byggda enligt våra höga kvalitetsstandarder för att underlätta framgången för din process.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beskrivning Överföringsenhet Pumpslang, 1/2 tum ID TPE och Pumpsil Silikon, AseptiQuik G-anslutningar
Innehåll och lagring Rumstemperatur
Kvantitet Varje
Slangstil 1/2 tum TPE och Pumpsil silikon
Kontakttyper AseptiQuik G-anslutningar
Slangmaterial Termoplastisk elastomer av farmaceutisk kvalitet, platinahärdad silikon