Läs mer
Corning™ Transfer Cap with Dip Tube, Non-pyrogenic
GREENER_CHOICE
Produktkod. 31932512 Handla allt Corning Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
3 L Erlenmeyer Flask
5 L Erlenmeyer Flask
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning)
31932512 5 L Erlenmeyer Flask
31932497 3 L Erlenmeyer Flask
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 31932512 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 11895
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
USP class VI compliant materials for reliable fluid handling.
  • Virgin high-density polypropylene, high density polyethylene
  • Heavy metal free (meets CONEG requirements)
  • Chemically resistant, heat sealable thermoplastic elastomer
  • Polycarbonate-silicone connector
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad USP Class VI, CONEG Compliant
För användning med (utrustning) 5 L Erlenmeyer Flask
Produkttyp Transfer Cap