Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Överförings- eller elektroblottingbuffert (10X), pH 8,5
Produktkod. 15445309
Kvantitet:
1L
2L
4L
Förpackningsstorlek:
1 L
2 L
Produktkod. 15445309
Brand: Thermo Scientific Chemicals J63037.K2
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används för att möjliggöra proteinöverföring från geler till nitrocellulosa eller PVDF vid relativt högre spänningar.
Transfer- eller elektroblottingbuffert (10X), pH 8,5 används för att möjliggöra proteinöverföring från geler till nitrocellulosa eller PVDF vid relativt högre spänningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Vätska
Kvantitet 1L
Förvaringskrav Omgivningstemperaturer
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.