Läs mer
Ratiolab™ Pasteur-Plast Makro Pipeter
Produktkod. 15253837
Change view
Volym (metrisk):
3 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
15253837 3 mL Paket med 500
1 options
Produktkod. 15253837 Leverantör Ratiolab™ Leverantörsnummer 2600111
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa pipetter för enkel och säker vätskehantering. ratiolab™ Pasteur-Plast Makro Pipeter är inerta mot biologiska vätskor och de flesta syror. Ytans låga affinitet minskar förlusten av celler och värdefulla proteiner genom bindning.
Korskontaminering och överföring kan helt enkelt inte inträffa så att tråkiga städningar är onödiga. Dessutom finns det ingen risk för glasbrott med risk för att smittsamt material kommer ut.
  • Ny mjuk, elastisk glödlampa
  • Okrossbar– därmed minskad risk för glasskador
  • Gradfri öppning för snygg, ren och exakt dispensering
  • Präglade, externa graderingar
  • BSE-fri kan användas till mat
Specifikationer
Sterilitet Icke-steril
Kvantitet 500 pack
Volym (metrisk) 3 mL
Typ Pasteurpipett