Läs mer
Heathrow Scientific Överföringspipett, naturlig
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16330736 Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
3 mL
Förpackningstyp:
20/påse
Individuell omslag
Slumpmässig
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningstyp
16330736 1 mL Slumpmässig
16340736 1 mL 20/påse
16350736 1 mL Individuell omslag
16360736 2 mL Slumpmässig
16370736 2 mL 20/påse
16380736 2 mL Individuell omslag
16390736 3 mL Slumpmässig
16300746 3 mL 20/påse
16310746 3 mL Individuell omslag
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 16330736 Leverantör Heathrow Scientific Leverantörsnummer HS206371A
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Transferpipetten är en okrossbar polyetenplastpipett i ett stycke och är väl lämpad för blodbanker, urinanalys, hematologi, våtkemi, mikrobiologi och serologi.
  • Graderad
  • Disponibel
  • Nej. Kanaler: Fyra
  • Tidskapacitet: 24 timmar.
  • Räkna riktning: Upp/Ner
Specifikationer
Kalibrerad Nej
Diameter (engelska) Yttre 0,50 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 1.27 cm
Material Polyeten
Sterilitet Icke-steril
Graderad Ja
Längd (engelska) 5,91 tum.
Förpackningstyp Slumpmässig
Färg Clear
Volym (metrisk) 1 mL
Längd (metrisk) 15 cm
Typ Transfer Pipet
Disponibel Engångsbruk