Läs mer
Heathrow Scientific Överföringspipett, naturlig
Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
3 mL
Förpackningstyp:
20/påse
Individuell omslag
Slumpmässig
Beskrivning
- Graderad
- Disponibel
- Nej. Kanaler: Fyra
- Tidskapacitet: 24 timmar.
- Räkna riktning: Upp/Ner
Specifikationer
Specifikationer
| Kalibrerad | Nej |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,50 tum. |
| Diameter (metrisk) Yttre | 1.27 cm |
| Material | Polyeten |
| Sterilitet | Sterila |
| Graderad | Ja |
| Längd (engelska) | 5,91 tum. |
| Förpackningstyp | Individuell omslag |
| Färg | Clear |
| Volym (metrisk) | 1 mL |
| Visa mer |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu