Läs mer
Heathrow Scientific Överföringspipett, naturlig
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7193577 Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
3 mL
Förpackningstyp:
20/påse
Individuell omslag
Slumpmässig
Produktkod. 16330736
Brand: Heathrow Scientific HS206371A
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Transferpipetten är en okrossbar polyetenplastpipett i ett stycke och är väl lämpad för blodbanker, urinanalys, hematologi, våtkemi, mikrobiologi och serologi.
  • Graderad
  • Disponibel
  • Nej. Kanaler: Fyra
  • Tidskapacitet: 24 timmar.
  • Räkna riktning: Upp/Ner
Specifikationer
Kalibrerad Nej
Diameter (engelska) Yttre 0,50 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 1.27 cm
Material Polyeten
Sterilitet Icke-steril
Graderad Ja
Längd (engelska) 5,91 tum.
Förpackningstyp Slumpmässig
Färg Clear
Volym (metrisk) 1 mL
Längd (metrisk) 15 cm
Typ Transfer Pipet
Disponibel Engångsbruk