Läs mer
Överför ribonukleinsyra, MP Biomedicals™
Produktkod. 11440871 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kU
500 U
Förpackningsstorlek:
1ku
500 enheter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11440871 1 kU 1ku
11430871 500 U 500 enheter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11440871 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215653491
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1940.00 SEK
    1846.12 SEK / 1ku
    Save 93.88 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Transfer Ribonukleinsyra kan användas för en tRNA-standard och i reaktioner som involverar tRNA, såsom analyser för tRNA-syntetasaktivitet.
  • En enhet kommer att ge en A260 på 1,0 i 1,0 ml vatten (1 cm ljusväg).
Specifikationer
Formatera Flaska (pulver)
Produkttyp Överför ribonukleinsyra
Kvantitet 1 kU
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.