Beskrivning
Ta bort små mängder flytande kväve genom att använda Thermo Scientific™ Överföringsfartyg Dipper. Denna dopp är mycket bekväm i labbet för att förbereda prover för flytande kväve.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | LN2 dopp, 12 ml |
| Typ | LN2 fartygsdoppare |
| Kapacitet (metrisk) | 12 mL |
| För användning med (utrustning) | LN 2 överföringsfartyg |