Läs mer
Thermo Scientific™ Uttagsanordning för överföring av fartyg
Produktkod. 12794716 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
LN 2 överföringsfartyg, för Thermo 10
LN 2 överföringsfartyg, för Thermo 20
LN 2 överföringskärl, för Thermo 30
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) unitSize
12794716 LN 2 överföringsfartyg, för Thermo 20 Varje
10723514 LN 2 överföringskärl, för Thermo 30 Varje
10025753 LN 2 överföringsfartyg, för Thermo 10 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12794716 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer AY509X4
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dispensera enkelt upp till 8L/min. (2,12 gal./min.) utan att hälla med hjälp av Thermo Scientific™ Uttagsanordning för överföring av fartyg.
  • Tillgänglig för 10, 20 och 30L modeller
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Typ LN2 Withdrawal Device
    Kapacitet (engelska) 1,05 cu. ft.
    Kapacitet (metrisk) 30 L
    För användning med (utrustning) LN 2 överföringsfartyg, för Thermo 20