Läs mer
Thermo Scientific™ Uttagsanordning för överföring av fartyg
Handla allt Thermo Scientific Produkter
För användning med (utrustning):
LN 2 överföringsfartyg, för Thermo 10
LN 2 överföringsfartyg, för Thermo 20
LN 2 överföringskärl, för Thermo 30
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Dispensera enkelt upp till 8L/min. (2,12 gal./min.) utan att hälla med hjälp av Thermo Scientific™ Uttagsanordning för överföring av fartyg.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | LN2 uttagsenhet |
| Kapacitet (engelska) | 1,05 cu. ft. |
| Kapacitet (metrisk) | 30 L |
| För användning med (utrustning) | LN 2 överföringskärl, för Thermo 30 |