Läs mer
Brand™ Flerkanalig mikropipett Transferpette™ -12 Elektronisk, DE-M
Produktkod. 10293212 Handla allt Brand Produkter
Change view
Volym (metrisk):
15 till 300μ l
5 till 100μ l
Inkluderar:
Europa AC Adapter
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Inkluderar Förpackningsstorlek
10293212 15 till 300μ l Europa AC Adapter Varje
10131932 5 till 100μ l Europa AC Adapter Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10293212 Leverantör Brand™ Leverantörsnummer 705456
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Ergonomisk, behändig design. Tydlig och intuitiv drift. Upp till 4 000 pipetteringscykler på en laddning.
  • Transferpette elektroniska pipetter kombinerar de globalt beprövade egenskaperna hos mekaniska kolvstyrda luftförskjutningspipetter BRAND med fördelarna med en elektronisk enhet.
  • Funktioner: Pipettskaftet kan skruvas loss och är helt autoklaverbart (121° C).
  • Funktioner: pipettering, omvänd pipettering, blandning, dispensering, upp till 300μ Jag också GEL-elektrofores.
    Enkel kalibreringsteknik för att göra snabba justeringar av Transferpette™ elektronisk, utan verktyg.
  • Användningsbegränsningar: Drifttemperaturen för instrument och reagens bör vara mellan +15° C och +40° C (59° F till 104° F) (andra temperaturer på begäran)
  • Ångtryck upp till 500 mbar
  • Viskositet: 260 mPa s
  • För viskösa medier måste hastigheten justeras vid behov.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet ≤0,6% ,± 1,8 μL
Vinkel 360°
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Grön
Antal kanaler 12
Produktlinje Transferpette
Programmerbarhet Ja
Typ Elektronisk Microliter Pipett
Volym (metrisk) 15 till 300μ l
Visa LCD
Finger stil Ergonomi
Inkluderar Europa AC Adapter
Ökar 0,5 μL
Kvantitet 1 vardera
Elektriska krav 230V/50 Hz
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz