Description
- Transferpette™ elektroniska pipetter kombinerar de globalt beprövade egenskaperna hos mekaniska kolvstyrda luftförskjutningspipetter BRAND med fördelarna med en elektronisk enhet.
- Funktioner: Pipettskaftet kan skruvas loss och är helt autoklaverbart (121° C).
- Funktioner: pipettering, omvänd pipettering, blandning, dispensering, upp till 300μ Jag också GEL-elektrofores.
- Enkel kalibreringsteknik för att göra snabba justeringar av Transferpette-&handeln; elektronisk, utan verktyg.
- Användningsbegränsningar: Drifttemperaturen för instrument och reagens bör vara mellan +15° C och +40° C (59° F till 104° F) (andra temperaturer på begäran)
- Ångtryck upp till 500 mbar
- Viskositet: 260 mPa s
- För viskösa medier måste hastigheten justeras vid behov.
Specifications
Specifications
| Batterityp | 3 NiMH/AAA |
| Certifikat och efterlevnad | DE-M |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Antal kanaler | 12 |
| Produktlinje | Transferpette |
| Programmerbarhet | Ja |
| Typ | Elektroniska pipetter |
| Volym (metrisk) | 1 till 20μ l |
| Pluggtyp | EU-kontakt |
| Temperatur (metrisk) Drift | 15 till 40 °C |
| Show More |