Läs mer
BRAND™ Flerkanalig mikropipett Transferpette™ -12 elektronisk, DE-M
Produktkod. p-7164810 Handla allt Brand Produkter
Volym (metrisk):
0,5 till 10μ l
1 till 20μ l
10 till 20μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10624563
Brand: BRAND™ 705449
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ergonomisk, behändig design. Tydlig och intuitiv drift. Upp till 4 000 pipetteringscykler på en laddning.
  • Transferpette™ elektroniska pipetter kombinerar de globalt beprövade egenskaperna hos mekaniska kolvstyrda luftförskjutningspipetter BRAND med fördelarna med en elektronisk enhet.
  • Funktioner: Pipettskaftet kan skruvas loss och är helt autoklaverbart (121° C).
  • Funktioner: pipettering, omvänd pipettering, blandning, dispensering, upp till 300μ Jag också GEL-elektrofores.
  • Enkel kalibreringsteknik för att göra snabba justeringar av Transferpette-&handeln; elektronisk, utan verktyg.
  • Användningsbegränsningar: Drifttemperaturen för instrument och reagens bör vara mellan +15° C och +40° C (59° F till 104° F) (andra temperaturer på begäran)
  • Ångtryck upp till 500 mbar
  • Viskositet: 260 mPa s
  • För viskösa medier måste hastigheten justeras vid behov.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Batterityp 3 NiMH/AAA
Certifikat och efterlevnad DE-M
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Antal kanaler 12
Produktlinje Transferpette
Programmerbarhet Ja
Typ Elektroniska pipetter
Volym (metrisk) 0,5 till 10μ l
Pluggtyp EU-kontakt
Temperatur (metrisk) Drift 15 till 40 °C
Garanti 12 månader
Elektriska krav 100 till 240 V, 50/60 Hz